Learn More
SpotSee WarmMark™ Long Run Ascending Time-Temperature Indicator
Codice prodotto. p-200003855
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-30°C to 10°C
-30°C to 31°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale):
-22 °F to 50°F
-22°F to 88°F
Dimensione della confezione:
100 confezioni
Codice prodotto. 17824076
Marca: SpotSee WL 10/50
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
WarmMark™ Long Run monitors temperatures during shipping and storage, indicating if goods experience unacceptable conditions. These reliable temperature indicators provide visual evidence of exposure to unacceptable temperature levels.
  • Cost Effective Time/Temperature indicator
  • Monitor time above 10°C
  • Indicate if temperature exceeded for up to 5 days
  • Field-armable with pull tab
Specifica
Certificazione/Conformità REACH
Dimensioni (L x P x A) 98.1 x 19 x 1.5 mm
Monouso Single-use
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical / Life Science Cold Chain Monitoring
Altezza (sistema imperiale) 0.06 in.
Altezza (sistema metrico) 1.5 mm
Include Instructions for Use Certificate of Conformance
Lunghezza (sistema metrico) 98 mm
Materiale Acrylic Adhesive
Larghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 3.88 in.
Descrizione Ascending time-temperature indicator
Max. Temperature (English) 50°F
Temperatura max (sistema metrico) 10°C
Min. Temperature (English) -22°F
Min. Temperature (Metric) -30°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -22 °F to 50°F
Temperature Range (Metric) -30°C to 10°C
Calibrated Sì
Da utilizzare con (apparecchiatura) Used in transport and storage of temperature sensitive products
Accuracy ± 1°C
Suddivisione 12 hours, 30 hours, 60 hours, 110 hours, 168 hours
Display Chemical Color Change
Larghezza (sistema metrico) 19 mm