Learn More
Brady™ Bradylink™ Warning Chains
Codice prodotto. p-8006780
Click to view available options
Colore:
Black/Yellow
Red/White
White
Yellow
Dimensione della confezione:
1 PK
Codice prodotto. 11751076
Marca: Brady™ 278268
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
  • Made of durable polyethylene, Bradylink™ Warning Chains are a decorative alternative to metal chains.
  • Chains are color coded to match Bradylink™ Warning Posts and have a special link design that prevents kinking.
  • Note: Bradylink Chains are not intended to support heavy objects and are recommended for indoor use only.
  • Package includes chain only (stanchions sold separately).
  • The Bradylink™ Warning Post System is non-conductive so it can be safely used in electrically hazardous areas.
Specifica
Product Type Warning Chain
Alternate Part Number BRADYLINK WARNING CHAIN WHITE 25Mx8MM
Colore White
Materiale Polyethylene
Descrizione Brady Warning Chain
Dimensioni (L x P x A) 25 m x 28 mm x 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Traffic Control
Altezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 82 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 25 m
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 1.1 in.
Larghezza (sistema metrico) 28 mm