Learn More
Kartell™ Blue Wide Mouth Graduated Wash Bottle
Codice prodotto. 10666133
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10666133
Marca: Kartell™ 0163704
Construted of polypropylene for good temerature and chemical resistance. Kartell™ Blue Wide Mouth Graduated Wash Bottle is designed to aid in easy filling up and overall laboratory use.
  • Wide mouth for easy and safe filling
  • Colour coded caps for easy identification
  • Graduated
  • Ingenious cap designed to avoid involuntary dripping due to pressure build up in bottle
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Diametro collo esterno (sistema metrico) 38mm
Materiale Plastic
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 45
Colore chiusura Blu
Graduazioni 25mL
Diametro (sistema metrico) 60 mm