Learn More
Bottiglie per liquido di lavaggio con azionamento manuale
Codice prodotto. 12413070
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12413070
Marca: S Murray SAMCO P014/22+P513/14
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these wash bottles for a variety of laboratory applications. S Murray™ Wash Bottles with Hand Triggers feature an adjustable nozzle which produces a powerful intermittent or continuous jet or fine spray.
  • Head is mounted on a polyethylene bottle shaped to fit the hand
  • Delivers 1.4mL per stroke
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Include Erogatore a spruzzo
Materiale HDPE
Larghezza (sistema metrico) 90mm
Altezza (sistema metrico) 206 mm
Product Type Bottiglia con impugnatura a pistola con spruzzo a grilletto