missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heathrow Scientific Wash Bottles Safety Labeled, Self Venting, Wide Mouth, 500 mL
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Chemical Label:
Acetone
Assorted
Blank
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Sodium Hypochlorite
Colore chiusura:
Assortiti
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
The Wash Bottle has clear and informative safety information and is specific to the product contained and includes the following — the Chemical Abstract Service (CAS) No., National Fire Protection Association (NFPA) codes and symbols, Protective Equipment Symbol (PES), Target Organ Information and Hazard Codes. The closure and stem are molded in one piece to make them leak-proof. The angled neck and tip provide a uniform stream of liquid and the tip can be cut back if required to increase the flow.
- Wide bottle mouth makes filling easier
- Non-metallic vent that prevents the risk of solvent leakage
- Bottle is made from LDPE
- Bottle must only be used with chemicals that are safe and compatible with LDPE
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16.9 oz. |
| Colore | Transparent |
| Descrizione | Wash Bottle Safety Labeled |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chemical |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | 24/Cs. |
| N. per confezione | 6/Pk. |
| Imballaggio | Box |
| Sterilità | Non sterile |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto