Learn More
Thermo Scientific™ Wash Buffer, 0.5% Tween 20, pH 8.0
Codice prodotto. 15482979
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
Codice prodotto. 15482979
Marca: Thermo Scientific™ J60165.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For His-tag protein purification
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Buffer
Da utilizzare con (applicazione) His-tag Protein Purification
pH 8
Forma fisica Liquid
Quantità 500 mL