Learn More
ratiolab™ Waste Disposal Bag
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
500 x 300 mm
800 x 600 mm
Capacità (sistema metrico):
6 L
32 L
Temperature Range (Metric):
121°C
134°C
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Descrizione
- Autoclavable for 20 min.
- When autoclaving, the bag must not be completely closed
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 6 L |
| Colore | Clear |
| Da utilizzare con (applicazione) | Disposal of Contaminated Labware |
| Materiale | Polypropylene |
| Spessore (sistema metrico) | 50 μm |
| Quantità | 500 Bags/Box |
| Temperature Range (Metric) | 121°C |
| Dimensioni (L x P) | 500 x 300 mm |
| Product Type | Waste Disposal Bag |