Learn More
SCAT Set di smaltimento, V2.0
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Kit 1
Kit 2
Kit 3
Kit 4
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Fatto di materiale PE-HD di alta qualità ed elettricamente conduttivo
- Con cavo di messa a terra per dissipare la carica elettrica
- Con paraspruzzi e setaccio rimovibile per un riempimento sicuro
- I set consistono in imbuti a sfera o a coperchio per applicazioni individuali
- Taniche di smaltimento da 10 o 20 litri, alcune con indicatori di livello meccanici
- Opzionalmente disponibile anche con vassoio di raccolta
Tutte le taniche e gli imbuti sono collegati tra loro tramite una filettatura S60/61 e i loro componenti sono perfettamente abbinati tra loro.
Specifica
Specifica
| Include | Imbuto con coperchio MARCO, V2.0, S60/61, PE-HD elettrostatico conduttivo, con setaccio rimovibile e cavo di messa a terra (318960), tanica da 10 L, S60/61, con galleggiante, PE-HD elettrostatico conduttivo (108042), vassoio di raccolta con inserto base (117985) |
| Materiale | HDPE, conduttivo elettrostatico |
| Dimensioni filo | S60/61 |
| Tipo | Kit 3 |