Learn More
Gosselin™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap
Codice prodotto. 15799709
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
600 mL
800 mL
1.1 L
1.8 L
4.5 L
7 L
Quantità:
25/Cs.
42/Cs.
45/Cs.
60/Cs.
65/Cs.
70/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 42
pezzi 45
pezzi 60
pezzi 65
pezzi 70
Codice prodotto. 15799709
Marca: Gosselin™ COX1100A02
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CORNING GOSSELIN™ Waste and Sharps Container, White Hinged Cap is constructed of polypropylene and available in a variety of sizes.
  • Polypropylene construction
  • Suitable for waste and sharps
  • NFX 30-5111 compliant
  • Hinged cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.1 L
Certificazione/Conformità NFX 30-5111
Tipo di chiusura Hinged Top
Colore chiusura White
Colore Yellow
Quantità 60/Cs.