Learn More
Agilent BioTek Waste Tubing for 50 TS Microplate Washer
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10186272 Sfoglia Tutto Agilent BioTek Prodotti
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10186272
Marca: Agilent BioTek 4070511
Accessory for 50 TS microplate washer
  • Includes: rubber stopper
  • Length: 1.2m (4 ft.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Rubber stopper
Tipo Waste Tubing Set