Learn More
BRAND™ Watch Glass
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
40 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Soda-lime glass
- Ground edges
- Stress-reduced to minimize risk of shattering
Specifikationer
Specifikationer
| Descrizione | Stress reduced edges |
| Materiale | Soda Lime Glass |
| Bordi | Ground |
| Diametro (sistema metrico) | 40 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering