Learn More
Rogo Sampaic™ Vetrini da orologio
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
150 mL
2 L
25 mL
250 mL
3 L
400 to 600 mL
50 mL
Da 800 a 1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Descrizione
- Available in a range of diameters
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Materiale | Vetro |
| Tipo | Watch Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | Beaker |
| Temperature Range (Metric) | 500 °C |
| Diametro (sistema metrico) | 140 mm |