Learn More
Rogo Sampaic™ Vetrini da orologio
Codice prodotto. p-8000408
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
150 mL
2 L
25 mL
250 mL
3 L
400 to 600 mL
50 mL
Da 800 a 1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
Codice prodotto. 11702724
Marca: Rogo Sampaic™ KBN013
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Excellent for liquid evaporation, weighing solids, heating small amounts of substances and as beaker covers. Rogo Sampaic™ Watch Glasses are manufactured from durable clear borosilicate glass.
  • Available in a range of diameters
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Vetro sodico-calcico
Tipo Watch Glass
Da utilizzare con (applicazione) Per becher
Temperature Range (Metric) 500 °C
Diametro (sistema metrico) 60 mm