Learn More
Water with 0.1% Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Codice prodotto. p-200109924 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
4 L
5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
4L
5L
Codice prodotto. 30280971
Marca: Thermo Scientific TL01180500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA); common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Grado LC-MS
Quantità 5 L
Forma Liquid
Reagent Type Solvent Mixture
Da utilizzare con Liquid Chromatography, Mass Spectrometry