Learn More
Water with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific
Codice prodotto. p-200109911 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
4 L
Dimensione della confezione:
2.50L
4L
500mL
Codice prodotto. 30280961
Marca: Thermo Scientific TL01190500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Grado LC-MS
Quantità 500 mL
Forma Liquid
Reagent Type Solvent Mixture
Da utilizzare con Liquid Chromatography, Mass Spectrometry