Learn More
Water, ACS reagent
Codice prodotto. p-4228954 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. 10433160
Marca: Thermo Scientific Acros 434400010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Specifica
Absorbance Passes Test, 0.01 max. at 210nm, 0.005 max. at 254nm, 0.01 max. at 200nm, 0.005 max. at 300nm
Materiale o nome chimico Water
Nota nome For analysis ACS
Colore White
Punti di ebollizione 100°C
Conducibilità 2μS/cm Max.
Formula lineare H2O
Indice di Merck 15,10237
Peso formulazione 18.02
Grado Reagente ACS
Imballaggio Plastic Bottle
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Densità 1.0000g/mL
Quantità 1 L
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1
Forma fisica Crystalline Powder