Learn More
Bochem™ Water Bath with Lid
Codice prodotto. p-7115184
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5.0 L
13.0 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10044200
Marca: Bochem™ B00218114
Pan and lid style water bath with two supporting handles. Bochem™ Water Bath with Lid is constructed of 18/10 stainless steel.
  • Pan and lid.
  • 18/10 stainless steel construction.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 13.0 L
Include Lid
Materiale Stainless Steel