Learn More
Water (Biotech Grade), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10091543
Click to view available options
Quantità:
4 L
20 L
Imballaggio:
Poly CUBE
Dimensione della confezione:
20L
4L
Codice prodotto. 10091543
Marca: Fisher BioReagents BP24854
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Biotech-grade water can be used for several biological test procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
pH 7
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Indice di Merck 15, 10237
Peso formulazione 18.02
Grado Biotech
Imballaggio Poly CUBE
Pressione del vapore 17.5mmHg at 20°C
Filtered Through Filtered through a 0.2-micron filter.
Densità 1.000g/cm³
Quantità 4 L
Forma fisica Liquid