Learn More
HyClone™ Water, Cell Culture Grade (Endotoxin-Free), Cytiva
8.63 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23281" per avere il tuo prezzo promozionale.
9.36 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23281" per avere il tuo prezzo promozionale.
9.36 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21741" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
6 x 500 mL
6 x 1 L
Descrizione
- Endotoxin-free; contains no detectable gram-negative bacteria
- Meets < 0.005 EU/mL endotoxin by turbidimetric assay
Specifica
pH | 5.0 to 7.0 |
Quantità | 100 mL |