Learn More
Water, Certified AR for Analysis, Certified AR, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bag in box
HDPE plastic bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
10L
25L
5L
Descrizione
Water, Certified AR for Analysis, Certified AR
Specifica
Specifica
| CAS | 7732-18-5 |
| Colore | Colorless |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Formula molecolare | H2O |
| Numero MDL | 11332 |
| Peso formulazione | 18.02g/mol |
| Imballaggio | Plastic container |
| Pressione del vapore | 17.5mmHg at 20°C |
| Quantità | 5 L |
| Forma fisica | Liquid |