Learn More
Aalborg™ Tubo dell acqua a flusso diretto
Codice prodotto. 11758258
Click to view available options
Portata flusso d'acqua:
1.2L/min.
100mL/min.
200mL/min.
20mL/min.
250mL/min.
2L/min.
500mL/min.
50mL/min.
Larghezza (sistema metrico):
65 mm
150 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11758258
Marca: Aalborg™ FT04409GLVN
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Aalborg™ Water Direct Glass Flow Tube completes a flowmeter, which is used in fluid systems to indicate the rate of flow of the fluid.
  • Direct reading tubes are straightforward.
  • The measurement scale on each of these tubes reads actual flow at standard conditions in a choice of English or Metric units.
  • Obtaining actual flow rates with these tubes requires the use of a reference scale flow correlation table.
  • Reference scale tubes are useful when measuring flow rates for gases other than air and/or for non-standard conditions.
Specifica
Velocità di flusso dell'aria 250 ml/min.;;en;
Portata flusso d'acqua 250mL/min.
Tipo Tubo dell’acqua a flusso diretto
Larghezza (sistema metrico) 65 mm