Learn More
Brady™ Etichette in carta idrosolubili
Codice prodotto. p-200007019
Click to view available options
Dimensions (LxW):
19.05 mm (W) x 7.62 m (L)
38.10 mm (W) x 7.62 m (L)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17950760
Marca: Brady™ 170723
Usa le etichette idrosolubili (B-403) per applicazioni che richiedono etichette adesive facilmente rimovibili. Abbina una versatile stampante per etichette portatile Brady per stampare praticamente ovunque.
  • Speciali: ideali per laboratori, ristoranti, flussi di prodotti in lavorazione e altre applicazioni di identificazione temporanea
  • Idrosolubili: realizzate con un adesivo acrilico a perfetta tenuta ma completamente solubile in acqua calda in 30 secondi, senza lasciare residui
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Continuous
Materiale Paper
Printable Sides Top
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset tracking;General identification;Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41, BMP51, BMP53, M511, M410, M510
Min. Operating Temperature (Metric) -70°C
Modello M4C-750-403
N. per confezione 1 Tape / Box
Quantità 1
Size 19.05 mm (W) x 7.62 m (L)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -94°F to 212°F
Temperature Range (Metric) -70°C to 100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0030 in
Spessore (sistema metrico) 0.0762 mm
Dimensions (LxW) 19.05 mm (W) x 7.62 m (L)
Lunghezza (sistema imperiale) 25 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 7.62 m
Larghezza (sistema imperiale) 0,75in.
Larghezza (sistema metrico) 19.05 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 19.05 mm
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Alternate Part Number M4C-750-403