Learn More
Water in DMSO, 90% by volume, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 17268316
Click to view available options
Quantità:
200 L
Dimensione della confezione:
200L
Codice prodotto. 17268316
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 60156200L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Colore Colorless
CAS 67-68-5, 7732-18-5
Quantità 200 L
Formula molecolare H2O
Imballaggio Plastic Drum
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name water
Molecular Weight (g/mol) 18.02
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 90% water, 10% DMSO (by volume)