Learn More
Water, DNase, RNase Free, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11475792 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11475792 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11475792 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 04821739
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ideal for use with RNase-Erase™ and DNA-Erase™ decontaminants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Water
Nota nome Sterile, Nuclease Free
CAS 7732-18-5
Note sul grado di purezza A sterile solution, completely free of detectable DNase (exo and endo) and RNase; DEPC treated
Formula molecolare H2O
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
IUPAC Name ossidano
Molecular Weight (g/mol) 18.015
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
Peso formulazione 18.02
Quantità 500 mL