Learn More
Usbeck™ Water Jet Pump
Codice prodotto. 10486651
Click to view available options
Materiale:
Nickel-plated Brass
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10486651
Marca: Usbeck™ 5710
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Impact your filtration process. Usbeck™ Water Jet Pumps are designed to help regulate and control filtration.
  • Nickel-plated brass
  • Non-return valve
Specifica
Materiale Nickel-plated Brass
Peso (sistema metrico) 215 g