Learn More
Water, for Karl Fischer Analysis, Solution In Methanol (1Ml = 5.0mg/H2O), Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10763694 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro color ambra
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
500mL
Codice prodotto. 10763694
Marca: Fisher Chemical J/9000/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
Numero MDL 11332
Specifica
Punti di ebollizione 64.7°C
Colore Undesignated
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Water solution Karl Fischer Laboratory Reagent
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.