Descrizione
- Max. delivery : 450 l/h and 800 l/h
- Conductivity Meter CM/1 measures remaining capacity
- Max. water inlet temperature 40°C - pressure range from 0.5 - 10 bar
- Height 40 cm, Ø 24 cm, 56 cm, Ø 24 cm
Specifica
Specifica
| Product Type | Water Connection |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Washer-Disinfectors |
| Include | Conductivity Meter |
| Altezza (sistema metrico) | 56 cm |
| Quantità | 1 Ea. |