Learn More
Brannan Water Resistant Test Thermometer
Codice prodotto. 12888140
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-40°C to 200°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12888140
Marca: Brannan 31/162/0
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Water resistant test thermometer with max. and min. memory and hold function.
  • 105 mm stainless steel probe with pocket case and clip
  • Water resistant to IP65
  • Temperature range -40 to +200°C
  • Battery and full instructions included
Specifica
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Test the Temperature of Solids or Liquids
Include Pocket Case and Clip
Lunghezza (sistema metrico) 22 cm
Materiale Plastic
Product Type Thermometer
Max. Temperature (English) 392°F
Temperatura max (sistema metrico) -40°C
Min. Temperature (English) -40°F
Min. Temperature (Metric) 200°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to 392°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 200°C
Calibrated No
Autonomia della batteria 5000 hrs.
Tipo di batteria LR44 x 1
Accuracy -40 to -21°C: ±4°C, -20 to -1°C: ±2°, 0 to 100°C: ±1°C, 101 to 150°C: ±3°C, 151 to 200°C: ±4°C
Suddivisione 0.1°C
Immersion Length 76 mm
Display LCD digitale
Larghezza (sistema metrico) 2.4 cm
Protezione IP IP65