Learn More
Water, RNase-free, DEPC Treated, Molecular Biology Grade, Ultrapure
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
Imballaggio:
Nalgene Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1L
25mL
500mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Water |
| Punto di fusione | 0°C |
| Punti di ebollizione | 100°C |
| Peso formulazione | 18.02 |
| Grado | Biologia molecolare |
| Imballaggio | Nalgene Bottle |
| Densità | 1 |
| Quantità | 500 mL |
| Gravità specifica | 1.000 |
| Forma fisica | Liquid |