Learn More
LABPLAS Water Sampling Kit Writing
Codice prodotto. 17910245
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
100 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 17910245
Marca: LABPLAS KWS21100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sterile water sampling bag with writing area for easy labeling.
  • Water Sampling Kit
  • Includes sodium thiosulfate tablet
  • Clear, with writing area for easy labeling
Specifica
Colore Clear with White Block
Volume (sistema metrico) 100 mL
Include 10 mg Sodium Thiosulfate Tablet