Learn More
Gosselin™ Water Sampling Square HDPE Bottle, Tamper-Evident Cap
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Break-resistant polyethylene terephthalate (PET) or high-density polyethylene (HDPE)
- Molded graduations
- Leak-proof tamper-evident HDPE screw caps
- Without sodium thiosulfate
- Traceable labels
- Large openings minimize risk of contamination
- Film-packed or individually bagged
- Sterile
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Translucent |
| Include | Does not include sodium thiosulfate |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 100/Cs |
| Quantità | 100/Cs |
| Sterilità | Sterile |
| Colore chiusura | Rosso |
| Graduated | Yes |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Vedi altri risultati |