Learn More
Brady™ Etichette in carta idrosolubili
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft. x 0.75 in.
50 ft. x 1.5 in.
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Pezzo
Descrizione
- Prodotto ideale per applicazioni di laboratorio, tracciabilità di risorse o uso generale
- Soluzione di etichettatura THT on-demand, facile da rimuovere, rispettosa dell'ambiente
- La rimozione agevole consente di risparmiare tempo nel processo di rietichettatura
- L'adesivo sensibile alla pressione consente un'applicazione agevole e rapida
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS Compliant to 2005/618/EC MCV Amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
| Tipo di adesivo | Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Continuous |
| Materiale | Paper |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |