Learn More
Water, for spectroscopy ACS, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-4229433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 10371810
Marca: Thermo Scientific Acros 433382500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Specifica
Absorbance 0.005 max. at 254nm, 0.005 max. at 300nm, 0.01 max. at 200nm, 0.01 max. at 210nm, Passes Test
Materiale o nome chimico Water
Colore Colorless
Nota nome For Spectroscopy
Punti di ebollizione 100.0°C
Formula lineare H2O
Densità 1.0000g/mL
Peso formulazione 18.02
Grado ACS
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.3334
Gravità specifica 1
Viscosità 0.89 mPa.s (25°C)
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid