Learn More
Eppendorf Water Tank and Adaptors for CellXpert CS220
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CellXpert CS220
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes:
- 1 autoclavable 5 L water tank
- 1 tank venting filter with 0.2 μm pore size
- 1 tubing weight
- 1 adaptor for tubing connections
Specifica
Specifica
| Product Type | rH-system |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CellXpert CS220 |