Learn More
Water, TraceSELECT™, For Trace Analysis, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. p-7120901
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
4 x 2.5 L
Imballaggio:
Cubitainer
Glass Bottle
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
250mL
500mL
pezzi 4
Codice prodotto. 15627550
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 95305250ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
TraceSELECT™, for trace analysis
  • High purity solvents for speciation analysis by LC-ICP-MS
  • Rigorous purification procedures followed by UV spectroscopy, IC, and ICP-MS testing to assure high chemical purity and high UV transmittance
  • The blank values for metal traces in these solvents are in the ppb range or lower.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7732-18-5
Formula molecolare H2O
Molecular Weight (g/mol) 18.015
Numero MDL MFCD00011332
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC Name ossidano
SMILES O
Specifica
Materiale o nome chimico Water
pH 6 to 8 (at 20°C)
Colore Colorless
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2050024
Peso formulazione 18.02g/mol
Grado TraceSELECT
Odore Odorless
Imballaggio Poly Bottle
Densità 1g/mL at 20°C
Quantità 250 mL
Forma fisica Liquid