Learn More
Labconco™ WaterPro™ PS Water Polishing Station
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Tipo:
PS and PS/UF Startup Kit
PS/HPLC and PS HPLC/UF Startup Kit
Modello:
WaterPro PS HPLC/UF Hybrid
WaterPro PS and PS/UF
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- General Chemistry/UF Polishing Kit includes Activated Carbon Cartridge (1), polishing grade mixed bed Deionization Cartridges (3).
- Kit is required for models 9000520, 9000521, 9000530, 9000531, 9000540, 9000541, 9000560, 9000561, 9000570, 9000571, 9000580, 9000581, 9000720, 9000721, 9000730, 9000731, 9000740, 9000741, 9000760, 9000761, 9000770, 9000771, 9000780 and 9000781.
Order Info
All models require Start-Up Kits, sold separately. Unit dimensions (including bowls) (L x W x H): 7 3/4 x 31 1/8 x 28 7/8 in. (20 x 79 x 73 cm). For 115 V 60 Hz, 230 V 50 Hz models also available through your Fisher Scientific™ Representative.
†Comes with valve to dispense Type I water and gun to dispense Type I, pyrogen-free water.
Specifica
Specifica
| Descrizione | WaterPro PS/HPLC and PS HPLC/UF Startup Kit |
| Contenuto batterico | 0.001 CFU/mL |
| Produzione quotidiana | 1 to 250 L |
| Concentrazione di endotossine | <0.001 EU/mL |
| Sorgente acqua di alimentazione | Reverse Osmosis Tap |
| Portata | 1.1 L/min. |
| Tipo di acqua prodotto | Type 1 |
| Resistività | 16 to 18.2 MΩ·cm |
| Carbonio organico totale | <30 ppb |
| Tipo | PS/HPLC and PS HPLC/UF Startup Kit |
| Vedi altri risultati |