Learn More
Brannan™ Waterproof Digital Max Min Thermometer with 3 Points Traceable Calibration Certificate
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-20°C to +50°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Brannan™ unique design
- Waterproof to IP66
- Triple display simultaneously shows maximum, minimum and current temperature
- Supplied with 3 point traceable calibration, calibrated at 0°C, 20°C,40°C
- Suitable for use withing fridges and freezers
- High accuracy
- Range -20 to +50 °C/°F (switchable)
- Digital with easy to read LCD
- Hanging hook
Specifica
Specifica
| Punti di calibrazione | 0°C, 20°C, 40°C |
| Certificazione/Conformità | UK National Standards ISO 9001 |
| Profondità (sistema metrico) | 2.05 cm |
| Da utilizzare con (applicazione) | To Tell Maximum, Current and Minimum Temperature Simultaneously |
| Altezza (sistema metrico) | 21 cm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 2.05 cm |
| Materiale | Plastic |
| Max. Temperature (English) | 122°F |
| Temperatura max (sistema metrico) | 50°C |
| Min. Temperature (English) | -4°F |
| Vedi altri risultati |