Learn More
Testo™ Sonda a immersione/penetrazione impermeabile
Codice prodotto. 10513261
Click to view available options
Tempo di risposta:
7 sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10513261
Marca: Testo™ 0602 1293
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this probe for a variety of applications. Testo™ Waterproof Immersion/Penetration Probes guarantee fast temperature measurement in liquids and semi-solid media.
  • Thermocouple type K
  • Response time of 7 seconds
  • Waterproof
  • Measuring range: -60 to +400°C
Specifica
Include Cavo fisso da 1.2 m
Certificazione/Conformità EN 60584-2
Tempo di risposta 7 sec.