Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene
Codice prodotto. 12801651
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.38 mm
0.63 mm
0.76 mm
0.88 mm
1.14 mm
1.42 mm
1.52 mm
1.65 mm
1.85 mm
2.29 mm
2.54 mm
2.79 mm
Materiale:
Marprene
Colore:
Black/Black
Blue/Blue
Green/Green
Orange/Green
Orange/Orange
Orange/White
Purple/Black
Purple/Orange
Purple/White
Red/Red
Yellow
Yellow/Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Codice prodotto. 12801651
Marca: Watson-Marlow 979.0076.000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life.
  • Made from autoclavable marprene
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 1/50 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.76 mm
Materiale Marprene
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con 323S/MC peristaltic pump
Quantità confezione 6 Pk.
Portata 0.04 to 3.1 (four roller pump), 0.04 to 2.6 (eight roller pump)mL/min.
Colore Black/Black
Product Type Double Segment Tubing