Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - Marprene
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.38 mm
0.63 mm
0.76 mm
0.88 mm
1.14 mm
1.42 mm
1.52 mm
1.65 mm
1.85 mm
2.29 mm
2.54 mm
2.79 mm
Materiale:
Marprene
Colore:
Black/Black
Blue/Blue
Green/Green
Orange/Green
Orange/Orange
Orange/White
Purple/Black
Purple/Orange
Purple/White
Red/Red
Yellow
Yellow/Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
Descrizione
- Made from autoclavable marprene
- For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
- Can be used with any multichannel cartridges
- Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 1/20 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 1.52 mm |
| Materiale | Marprene |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Da utilizzare con | 323S/MC peristaltic pump |
| Quantità confezione | 6 Pk. |
| Portata | 0.24 to 17 (four roller pump), 0.17 to 12 (eight roller pump)mL/min. |
| Colore | Yellow/Blue |
| Product Type | Double Segment Tubing |