Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - PVC
Codice prodotto. 10510176
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.13 mm
0.19 mm
0.25 mm
0.38 mm
0.5 mm
0.63 mm
0.76 mm
1.02 mm
1.14 mm
1.29 mm
1.42 mm
1.52 mm
1.65 mm
1.85 mm
2.54 mm
2.79 mm
Colore:
Black/Black
Blue/Blue
Gray/Gray
Green/Green
Orange/Black
Orange/Blue
Orange/Green
Orange/Red
Orange/White
Orange/Yellow
Purple/Orange
Purple/White
Red/Red
White
Yellow
Yellow/Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Codice prodotto. 10510176
Marca: Watson-Marlow 981.0063.000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
  • For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
  • Can be used with any multichannel cartridges
  • Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) interno 1/50 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.63 mm
Materiale PVC
Spessore (sistema imperiale) 0.03 in.
Spessore (sistema metrico) 0.8 mm
Da utilizzare con 323S/MC peristaltic pump
Dimensioni dei tubi 0.63mm
Portata 0.04 to 3.1 (four roller pump), 0.04 to 2.6 (eight roller pump)mL/min.
Colore Orange/White
Product Type Pump Tubing