Learn More
Watson-Marlow Manifold Tubing - PVC
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
0.13 mm
0.19 mm
0.25 mm
0.38 mm
0.5 mm
0.63 mm
0.76 mm
1.02 mm
1.14 mm
1.29 mm
1.42 mm
1.52 mm
1.65 mm
1.85 mm
2.54 mm
2.79 mm
Colore:
Black/Black
Blue/Blue
Gray/Gray
Green/Green
Orange/Black
Orange/Blue
Orange/Green
Orange/Red
Orange/White
Orange/Yellow
Purple/Orange
Purple/White
Red/Red
White
Yellow
Yellow/Blue
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
Double pump segment manifold tubing — use one, transfer to the other for double life
- For use with 400DM2 and 400DM3 pumpheads
- Can be used with any multichannel cartridges
- Adjacent cartridges may contain tubing of a different material or size
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) interno | 7/500 in. |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.38 mm |
| Materiale | PVC |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.014 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 0.38 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.03 in. |
| Spessore (sistema metrico) | 0.8 mm |
| Da utilizzare con | 323S/MC peristaltic pump |
| Dimensioni dei tubi | 0.38mm |
| Portata | 0.013 to 0.92 (four roller pump), 0.012 to 0.830 (eight roller pump)mL/min. |
| Vedi altri risultati |