Learn More
Fisherbrand™ Agitatori a moto ondulatorio
Codice prodotto. p-6731136 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
UE, UK, CN
Certificazione/Conformità:
CE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Certificazione/Conformità unitSize
15524070 UE, UK, CN CE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15524070
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Tappetino in gomma antiscivolo e 6 fascette di fissaggio provette
Funzionamento silenzioso adatto per vasta gamma di applicazioni
  • Controllo della velocità facile da regolare con funzionamento ottimizzato per basse velocità 
  • Angolo di inclinazione facile da regolare con una singola regolazione della vite di fermo 
  • Intervallo di temperatura operativa compreso tra 5 °C e 40 °C per l'impiego in camere fredde o incubatori
  • Funzionamento continuo o temporizzato con spegnimento automatico 
  • Sul display vengono visualizzate le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento.
  • Qualora l'alimentazione venga ripristinata, l'esecuzione prosegue per il tempo rimanente con l'ultima velocità impostata.
  • Allarme acustico e visivo: In modalità temporizzata, quando il tempo è esaurito, l'allarme emette 5 segnali acustici, quindi la segnalazione del tempo indica “Fine“ e rimane lampeggiante. È possibile fermare l'allarme con il semplice tocco di qualsiasi tasto.
  • Garanzia di due anni del produttore
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione Regolabile da 0 a 12°
Capacità portata carico (sistema metrico) 9.8 kg
Intervallo di velocità Da 5 a 120 gir/min
Tensione Da 100 a 240 V
Temperature Range (Metric) Da 5 °C a 40 °C
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 22 libbre
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina UE, UK, CN
Materiale Aluminum Platform
Dimensioni della piattaforma (L x P) 306 x 266 mm
Dimensioni (L x P x A) 415 x 293 x 209 mm
Allarmi Acustico e visivo
Display LED
Include Tappetino in gomma antiscivolo e 6 fascette di fissaggio provette
Intervallo temporizzatore Da 0 min. a 99 ore .59 min.
Garanzia e offerta di assistenza 2 anni