Learn More
OHAUS™ Waving Shaker
Codice prodotto. p-7158996 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
Analog
Digitale
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15752209
Marca: OHAUS™ 30391949
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
OHAUS™ Waving Shaker offers a smooth, low-foaming, 3D wave motion for precise speed control.
  • Digital Control
    • Provides precise speed control and a smooth, low foaming, three dimensional wave motion
    • Ideal for use in a wide range of laboratory applications
    • Designed to be used in a variety of environmental conditions
    • Tray includes a non-skid rubber mat suitable for holding Petri dishes
    • Electronic tilt adjustment from 0 to 20° while unit is operating
    • Displays for speed and tilt angle, and time
    • Timer with audible alarm
  • Analog Control
    • An easy and economical option for all of your waving needs
    • Ideal for cell culture and blotting applications
    • Designed to be used in a variety of environmental conditions
    • Variable control for speed, tilt and time
    • 2.3 kg capacity
    • Large 356 x 279 mm tray
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Angolo di oscillazione 0 to 20°
Capacità portata carico (sistema metrico) 2.3 kg
Accuratezza del controllo della velocità ±1 rpm
Intervallo di velocità 1 to 30 rpm
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 5 A
Temperature Range (Metric) -10°C to +60°C
Amperaggio 5 A
Certificazione/Conformità CE, TUV
Materiale Aluminum Platform
Profondità (sistema imperiale) 17.00 in.
Profondità (sistema metrico) 43.20 cm
Dimensioni della piattaforma (L x P) 29.9 x 22.2 cm
Dimensioni (L x P x A) 43.2 x 27.9 x 15.2 cm
Altezza (sistema imperiale) 6.00 in.
Altezza (sistema metrico) 15.20 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 17.00 in.
Lunghezza (sistema metrico) 43.20 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11.00 in.
Larghezza (sistema metrico) 27.90 cm
Tipo di unità di controllo Digitale
Descrizione Shaker, Waving, SHWV02DG, EU
Modello SHWV02DG
Intervallo temporizzatore 1 sec. to 160 hr.