Learn More
Tocris Bioscience™ WAY 170523
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18004972
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
Codice prodotto. 18004972
Marca: Tocris Bioscience™ 2633/1
Potent and selective inhibitor of MMP-13
Potent and selective inhibitor of MMP-13 (IC50 values are 17, 945, > 1000 and > 10000 nM for MMP-13, MMP-9, TACE and MMP-1 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 307002-73-9
Formula molecolare C33H31N3O7S
Specifica
Materiale o nome chimico WAY 170523
Quantità 1 mg
Peso formulazione 613.68
Purezza >99%
Peso molecolare 613.685