Learn More
WDR1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | WDR1 |
|---|---|
| Concentrazione | 0.15 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation |
| Classificazione | Polyclonal |
| Coniugato | Unconjugated |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16802024
|
Proteintech
13676-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16892014
|
Proteintech
13676-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This gene encodes a protein containing 9 WD repeats. WD repeats are approximately 30- to 40-amino acid domains containing several conserved residues, mostly including a trp-asp at the C-terminal end. WD domains are involved in protein-protein interactions. The encoded protein may help induce the disassembly of actin filaments. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Specifica
| WDR1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| O75083, O88342, Q5RKI0 | |
| 22388, 360950, 9948 | |
| WDR1 Fusion Protein Ag4670 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| WDR1 |
| 0.15 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Actin interacting protein 1, AIP1, NORI 1, WD repeat containing protein 1, WD repeat domain 1, WDR1 | |
| Wdr1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |