missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WDR55 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 20786-1-AP-20UL
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
WD repeat domain 55 (WDR55) also named as, FLJ20195, is a 383 amino acid protein, which contains seven WD repeats and belongs to the WD repeat WDR55 family. WDR55 localizes in the nucleus and cytoplasm. WDR55 acts as a modulator of rRNA synthesis and play a central role in organogenesis.Specifica
| WDR55 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| WDR55 | |
| WD repeat domain 55, WDR55 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 54853 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.29 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9H6Y2 | |
| WDR55 | |
| WDR55 Fusion Protein Ag14241 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto