Learn More
Tocris Bioscience™ WEB 2086
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
Descrizione
Potent, selective platelet-activating factor (PAF) receptor antagonist (Ki = 16.3 nM). Displays anti-inflammatory, antiangiogenic and anticancer activity. Inhibits growth and proliferation of MCF-7 breast cancer cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | WEB 2086 |
| Quantità | 10 mg |
| Peso formulazione | 455.96 |
| Purezza | >99% |
| Peso molecolare | 455.961 |