Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well Plate Kits with Individual Closures
Codice prodotto. 15122799
Click to view available options
Total Volume (Metric) Well:
200 μL
400 μL
1000 μL
1200 μL
Coperchio:
PE Plug Septa
Silicone/PTFE, 45° Septa
Silicone/PTFE, Pre-slit 45° Septa
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15122799
Marca: Thermo Scientific™ 60180K202
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Save time and minimize the risk of vial contamination prior to use with 96-Well Plate Kits packaged with vials sealed with individual closures.
Save time and minimize the risk of vial contamination prior to use with Thermo Scientific™ WebSeal™ 96-Well Plate Kits with Individual Closures. Compatible with all 96-well-configured autosamplers, the ready-to-use kits consist of a comprehensive choice of 96-well microplates and glass vials with pre-attached caps and septa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Silicone/PTFE, 45° Septa
Matrice 8 x 12
Imballaggio 1 Pk.
Product Line Webseal
Colore Clear
Product Type Glass Inserted Plate Kit with Individual Closures
Materiale Silicone, PTFE, Glass
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 1000 μL
Total Volume (Metric) Well 1200 μL
Forma pozzetto circolare
Include Vial: 60180-V110; Cap: 60180-C102
N. per confezione 1
Profilo Round
Quantità 1/Pk.
Design pozzetto Square Well
Altezza (sistema metrico) 45.9 mm
Outside Diameter (Metric) 7.6 mm