Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreader
Click to view available options
Quantità:
250
500
Dimensione della confezione:
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Wedge Shaped Spreaders
- 37 mm x 180 mm,
- Sterile EtO
Specifica
Specifica
| Monouso | Single-use |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Blue |
| Imballaggio | Individually Wrapped in Microseal Pouch |
| Quantità | 250 |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 1.46 x 7 in. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 37 x 180 mm |
| Materiale | Plastic |
| Product Type | Inoculating Spreader |
| Sterilità | Sterile |